192309
3,3-Dimethyloxetane
98%
Synonyme(s) :
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
Point d'ébullition
81 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup