184756
4-Phenyl-1-butanol
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Clé InChI
LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup