183059
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Synonyme(s) :
Sorbic alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
28-33 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Clé InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup