Principaux documents
178985
Sigma-Aldrich
Borane trimethylamine complex
97%
Synonyme(s) :
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, Trihydro(trimethylamine)boron, Trimethylamine borane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N · BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.95
Beilstein:
3905060
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
172 °C (lit.)
Pf
92-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalyst
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
  • Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
  • Polarity reversal
Used to study
  • Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
  • Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Stable, easy-to-handle source of borane for the reduction of ketones and Schiff bases and for the hydroboration of olefins.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)