Principaux documents
178799
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylsuccinate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)