177296
4,4′-Dipyridyl hydrate
98%
Synonyme(s) :
4,4′-Bipyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
304.8 °C (lit.)
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
Clé InChI
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges