175692
Aniline-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.22 (184 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.7 mmHg ( 25 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Limite d'explosivité
11 %
Indice de réfraction
n20/D 1.5836 (lit.)
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
-6 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup