Principaux documents
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Formule linéaire :
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C