166510
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine iodide
97%
Synonyme(s) :
Pinacyanol iodide, Quinaldine blue
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
λmax
614 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥180000 at 602-608 nm in ethanol
≥80000 at 560-566 nm in ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].CCN1\C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges