Principaux documents
162108
Sigma-Aldrich
4-Aminoindan
97%
Synonyme(s) :
4-Indanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
Clé InChI
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Aminoindan undergoes nucleophlic addition reaction with 2-chloroacetylisocyanate to yield 1-(2-chloroacetyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-urea.
Application
4-Aminoindan was used in the synthesis of 4,5-dihydro-N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxazol-2-amine and 1-(2-chloroethyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)urea.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jessica S Fortin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4456-4469 (2007-05-15)
A number of N-phenyl-N'-(2-chloroethyl)ureas (CEUs) have been shown to be potent antimitotics through their covalent binding to the colchicine-binding site on intracellular beta-tubulin. The present communication aimed to evaluate the role of the electrophilic 2-chloroethyl amino moiety of CEU on