160695
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
4-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
41-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable