Principaux documents
156299
Sigma-Aldrich
2-Chloroanthraquinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro Beilstein :
2051842
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
209-211 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H
Clé InChI
FPKCTSIVDAWGFA-UHFFFAOYSA-N
Application
This product has been evaluated as a photo-reagent for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence (PRF) detection method.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Photoreactivity of anthraquinones for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence detection-HPLC
Park MK, et al.
Archives of Pharmacal Research, 19(6), 562-565 (1996)