141062
Anthracene
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.15 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 145 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder or flakes
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Couleur
blue-violet fluorescence
Point d'ébullition
340 °C (lit.)
Pf
210-215 °C (lit.)
Solubilité
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Chaîne SMILES
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Clé InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121.0 °C - closed cup