Principaux documents
136603
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylindole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
266-267 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCn1c(C)cc2ccccc12
InChI
1S/C11H13N/c1-3-12-9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-8H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XMOWAIVXKJWQBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1-Ethyl-2-methylindole may be used in synthesis of hetrocyclic indole compounds.
Reactant for preparation of:
  • (2-hydroxyethyl)ammonium salts of 1-R-indol-3-ylsulfanyl(sulfonyl)alkanecarboxylic acids as potential immunomodulators
  • Three-bladed propeller-shaped molecules
  • Potential non-steroidal aromatase inhibitors
  • Antimycobacterial agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable