128392
1-Fluoro-3-nitrobenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Pf
1.7 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C