Principaux documents
124583
Sigma-Aldrich
Diethyl azelate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
172 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−16-−15.8 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For