117781
Isopropenyl acetate
99%
Synonyme(s) :
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
94 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Clé InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup