Principaux documents
114154
Sigma-Aldrich
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
Synonyme(s) :
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Clé InChI
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
Description générale
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Investigation of fine-structure of polyamide thin-film composite membrane under swelling effect by positron annihilation lifetime spectroscopy and molecular dynamics simulation.
Huang YH, et al.
Journal of Membrane Science, 417-418, 201?209-201?209 (2012)