Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Viresolve
®
Pro Device
Products
Marke
Millipore (6)
Produktreihe
Länge (cm)
Länge (in)
Oberflächenbereich cm²
Qualitätsstufe
Farbe
Gehäusematerial
Membranmaterial
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
VPMD103NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
VPMKVALNB9
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
VPMD102NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
VPMD101NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
VPMG201NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
VPMG202NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²