Merck
CRISPR-Cas9-Proteine und Geneditierung
CRISPR/Cas9 ist ein Werkzeug zur zielgerichteten Genomeditierung, das zuerst bei Bakterien entdeckt wurde und zwei Komponenten enthält, eine Leit-RNA (gRNA) und eine Cas9-Nuklease.
DIE ULTIMATIVE SUITE MIT GRUNDLEGENDEN PROTEINEN UND SERVICES FÜR CRISPR-CAS9
Die Fortschritte bei der Genomeditierung (auch als Genome Engineering bezeichnet) ermöglichen den Forschern nie dagewesene bahnbrechende Entdeckungen, von der Heilung genetischer Erkrankungen bis zur Entwicklung krankheitsresistenter Nutzpflanzen. Unsere zuverlässigen grundlegenden Proteine und Tools für CRISPR-Cas9 bieten eine umfassende Unterstützung für jeden Schritt der CRISPR-basierten Forschung in der Geneditierung, vom Labortisch bis hin zu größeren Maßstäben. Zielen Sie mit Zinkfingernukleasen auf ein einzelnes Gen ab oder screenen Sie ein Ganzgenom mit vollständig anpassbaren CRISPR-Produkten.
Wählen Sie für stetige Innovation im Arbeitsalltag CRISPR-Cas9-Proteine und Tools für die Geneditierung, die eine Grundlage für großartige Arbeiten bilden können, ohne Variable, die Ihre harte Arbeit untergräbt.
Abschnitte
Das Sigma-Aldrich® Advanced Genomics-Portfolio bietet die ultimative Suite aus Werkzeugen und Dienstleistungen für die Genomeditierung, damit Sie Ihr Forschungspotenzial erschließen können. Unabhängig davon, ob Sie für Ihre Targets ein Knockout, Knockin, Knockdown oder eine Überexpression anstreben – unser umfassendes Angebot an CRISPR-Tools und -Dienstleistungen für die Geneditierung wird Ihre Forschung entscheidend voranbringen. 
Die besten Cas9-Proteine ihrer Klasse
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bietet mehrere Cas9-Varianten (Wildtyp, erhöhte Spezifität, Nickase, GFP-fusioniert, katalytisch inaktiv) und verschiedene Formate (Plasmid, Lentivirus, lyophilisiertes Protein) an. Wählen Sie aus einer branchenführenden Auswahl an Cas9-Proteinen für Ihre individuellen Forschungsanforderungen. 
Garantierte CRISPR-gRNA
Jede synthetische SygRNA® Single-Guide-RNA (sgRNA), crRNA und tracrRNA wird mit Hilfe unseres proprietären Verfahrens und unserer Reagenzien unter Einsatz der hochwertigsten verfügbaren Materialien synthetisiert. Die Editierungsaktivität ist unabhängig von Ihrem Target, Zelltyp oder Ihrer Anwendung sichergestellt und wird durch die umfassendste Garantie in der Branche abgesichert.
CRISPR-Inhibition und -Aktivierung (CRISPRi und CRISPRa)
Gewinnen Sie mit Sigma-Aldrich® Advanced Genomics-Bibliotheken für CRISPR-Aktivierung und -Hemmung für Gen-Knockdown- und Überexpressionsversuche weitere Einblicke in komplexe biologische Netzwerke. Pool-CRISPRi- und SAM-CRISPRa-Lentivirenbibliotheken sind als Standardprodukte oder gemäß Ihren speziellen Anforderungen erhältlich.
CRISPR-Screening mit 10x Genomics-Kompatibilität
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics bietet die einzigen 10x Genomics-zertifizierten kompatiblen lentiviralen Pools für das CRISPR-basierte Einzelzell-Screening an. Unsere optimierten, kundenspezifischen lentiviralen Vektoren sind vollständig kompatibel mit der Chromium Single Cell Gene Expression v3 und v3.1 (Next GEM) Lösung unter Verwendung der Feature Barcode-Technologie. 
Wir sind da, um Sie zu unterstützen
Unabhängig davon, ob Sie Hilfe bei der Planung Ihres CRISPR-Experiments oder Unterstützung bei der Fehlerbehebung benötigen oder einfach nur besser verstehen wollen, wie Sie Geneditierungsmethoden in Ihrer Forschung einsetzen können, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics steht Ihnen zur Seite.
Sie fragen sich, ob CRISPR das Richtige für Ihr Projekt ist? Setzen Sie sich mit einem Experten für Sigma-Aldrich® Advanced Genomics in Verbindung.
Zugehörige Produktressourcen
  • Article: Cas9-Mediated Recombineering Enhances Metabolic Production of Kdo2-Lipid A by E. coli
    In this article, we present an application of our novel E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red (λ-Red) homologous recombination (HR) vector system, which facilitates gene editing through the homology-directed repair (HDR) of double-stranded DNA breaks (DSBs) created by Cas9 endonuclease, using either ssDNA or dsDNA as an editing template.
  • CRISPR Use License Agreement
    This Product and its use are the subject of one or more of the following patents controlled by The Broad Institute, Inc. (BROAD), the Massachusetts Institute of Technology (MIT), or the President and Fellows of Harvard College (HARVARD): U.S. Patent Nos. 8,697,357; 8,771,945, and any substitutions, divisions, continuations, reissues, renewals, re-examinations or extensions, and corresponding foreign patent applications and patents.
  • Article: Ribonucleoprotein (RNP) Protocols Using Synthetic sgRNAs and Cas9 proteins
    Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
  • Article: Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
    Zinc finger nucleases (ZFNs), were introduced by Sigma-Aldrich less than 8 years ago, but in that time the technology of targeted genome editing has advanced rapidly. Most recently, the discovery of the CRISPR/Cas9 pathway has accelerated interest in this field, opening up new possibilities for research and development.
  • eBook: Gene Editing 101
    Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…
  • Article: CRISPR Cas9 Protein Product Selection Guide
    A convenient CRISPR Cas9 protein selection guide to assist with your CRISPR RNP, lentivirus, mRNA, plasmids, vectors and control needs.
  • Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
    Our popular blue-white screening for colony selection technical resource hub, transfection reagent selection guide and protocols.
  • PCR Master Mix Calculator
    Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.
  • Article: Introduction to Cell Transfection
    An overview on cell transfection vs transduction methods, our cell transfection reagent selection guide and protocols.
  • Protocol: Western Blotting
    Western blotting protocol that includes technical information supporting the following: Sample preparation, membrane transfer/tank transfer, transfer stack assembly, buffers, immunodetection, and a troubleshooting guide.