Minimal Essential Medium (MEM)
Minimal Essential Medium (MEM), entwickelt von Harry Eagle, ist eines der am häufigsten verwendeten synthetischen Zellkulturmedien. Frühe Versuche, normale Säugetierfibroblasten und bestimmte Unterarten von HeLa-Zellen zu kultivieren zeigten, dass sie einen spezifischen Nährstoffbedarf haben, der nicht durch Eagles Basalmedium (BME) gedeckt werden konnte. Nachfolgende Studien mit diesen und anderen Zellen in Kultur zeigten, dass Zusätze zu BME das Wachstum einer größeren Vielfalt anspruchsvoller Zellen fördern können.
MEM, das diese Modifikationen enthält, enthält höhere Konzentrationen von Aminosäuren, sodass das Medium der Proteinzusammensetzung von Säugerzellen näher kommt. Glucose kommt in MEM in der Regel in Konzentrationen von etwa 4–5 mmol/l vor. MEM enthält außerdem weitere essenzielle Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien, um das Zellwachstum zu fördern, aber keine Schlüsselkomponenten wie Proteine, Lipide und Wachstumsfaktoren. Es kann eine Ergänzung mit fetalem Kälberserum (FBS) erfordern, um Zellwachstum und -viabilität zu fördern.
MEM ist dazu formuliert, den natürlichen Körperflüssigkeiten zu ähneln und wurde zur Kultivierung einer Vielfalt von Zellen, die in Monoschichten wachsen, eingesetzt. Die optionale Ergänzung von MEM, das entweder Hanks- oder Earle-Salze enthält, hat den Nutzen dieses Mediums erweitert. Die Formulierung wurde durch die optionale Eliminierung von Calcium weiter modifiziert, was das Wachstum von Zellen in Suspension unterstützt.
MEM ist in vielen Bereichen der Forschung ein wichtiges Tool, einschließlich Gewebezüchtung, Wirkstoffforschung und Zellbiologiestudien. Es wird verbreitet in Zellkulturen eingesetzt, da es relativ günstig und anwenderfreundlich ist und das Wachstum vieler Zelltypen fördert.
Produkte
MEM vs DMEM: Die Unterschiede der Zellkulturmedien verstehen
MEM und DMEM sind zwei häufig verwendete Zellkulturmedien. Der Hauptunterschied der zwei Medien liegt in ihrer Nährstoffzusammensetzung. DMEM, auch Dulbecco‘s Modified Eagle Medium, ist ein komplexeres Medium mit höheren Konzentrationen von Aminosäuren und Vitaminen, die das Wachstum und die Erhaltung bestimmter Zelltypen unterstützen. In DMEM wachsen die Zellen schneller und erschöpfen das Medium langsamer.
MEM ist ein Zellkulturbasalmedium, das aus Mindestkonzentrationen von Nährstoffen, die für das Wachstum der Kultur erforderlich sind, besteht. Obwohl beide Medien verbreitet eingesetzt werden, ist es wichtig, das geeignete Medium für die spezifischen Anforderungen der zu kultivierenden Zellen zu wählen.