Wichtige Dokumente
1718039
USP
Valsartan-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,4-Difluor-α-(1H-1,2,4-Triazolyl)acetophenon, 1-(2,4-Difluorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
voriconazole
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
InChIKey
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable