Merck
1711440
USP
Verapamil-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, Veratrylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
639388
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
verapamil
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Verapamil Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Verapamil Hydrochloride Injection
  • Verapamil Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1711440-150MG04061838750723