Wichtige Dokumente
1667348
USP
Timolol-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Chlor-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol, 4-(4-Chlor-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-morpholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
timolol
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChIKey
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable