Wichtige Dokumente
1652704
USP
L-Theanin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Nγ-Ethyl-L-glutamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
theanine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChIKey
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable