Wichtige Dokumente
1642904
USP
Tagatose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(−)-Tagatose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tagatose
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Tagatose
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable