Wichtige Dokumente
1637008
USP
Sulfinpyrazon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Sulfinpyrazon, 1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinylethyl)-3,5-pyrazolidindion, Diphenylpyrazon
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfinpyrazone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
InChIKey
MBGGBVCUIVRRBF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC22A12(116085)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable