Wichtige Dokumente
1613597
USP
Natriumbromid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
1 mmHg ( 806 °C)
API-Familie
sodium bromide
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
755 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Sodium Bromide Compounded Injection, Veterinary
- Sodium Bromide Compounded Oral Solution, Veterinary
- Potassium Bromide Compounded Oral Solution, Veterinary
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)