Wichtige Dokumente
1607029
USP
Saccharincalcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Saccharin Hemicalciumsalz, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazol, o-Sulfobenzimid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
saccharin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable