1604756
USP
Risperidon-verwandte Verbindung G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-{2-[4-(4-Fluor-2-hydroxybenzoyl)-piperidin-1-yl]-ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
risperidone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H28FN3O3/c1-15-18(23(30)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)28/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3
InChIKey
JPJZOAXKSNJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)