Wichtige Dokumente
1598100
USP
Ractopamin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-{3-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-ethyl]-aminobutyl}-phenol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ractopamine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC1=CC=C(C(O)CNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
InChIKey
JHGSLSLUFMZUMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable