1592792
USP
Quetiapin-verwandte Verbindung H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Quetiapin-N-oxid, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-oxido-1-piperazinyl)-ethoxy]-ethanol, 4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-piperazin-1-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
quetiapine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c2c(nc(c4c1cccc4)N3CC[N+](CC3)([O-])CCOCCO)cccc2
InChI
1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
InChIKey
VVBXDYFGQNNTDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)