Wichtige Dokumente
1553768
USP
Pramipexol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pramipexole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
DRRYZHHKWSHHFT-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable