Wichtige Dokumente
1498706
USP
Parbendazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-(5-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-carbamat, Methyl-5(6)-butyl-2-benzimidazolcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
parbendazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
InChI
1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
InChIKey
YRWLZFXJFBZBEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable