Wichtige Dokumente
1494920
USP
Pantoprazol-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(Difluormethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pantoprazole
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
InChIKey
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Pantoprazole Sodium
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable