Wichtige Dokumente
1477808
USP
Octyldodecanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
octyldodecanol
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1-1 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
InChIKey
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
370.4 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
188 °C - open cup