Wichtige Dokumente
1463960
USP
Nitazoxanid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitazoxanide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
InChIKey
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)