1463950
USP
Nitrilotriessigsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Bis-(carboxymethyl)-glycin, NTA, Tris-(carboxymethyl)-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
edta
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup