Wichtige Dokumente
1440820
USP
Metoclopramid-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-4-acetamid-5-chlor-2-methoxybenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metoclopramide
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)