Wichtige Dokumente
1411016
USP
Methimidazol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(Methylamino)acetaldehyd-Dimethylacetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethan, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methimazole
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChIKey
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C