Merck
1375025
USP
Maltose Monohydrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Maltose Monohydrat, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
Beilstein:
93798
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
maltose
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Dieser USP-Referenzstandard ist zum Gebrauch in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen einer Systemeignungslösung gemäß den folgenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Dextrose
  • Dextrosehilfsstoff
  • Verdichtbarer Zucker
  • Zuckerkügelchen
  • Puderzucker
  • Maissirup mit hohem Fructosegehalt
  • Hydriertes Stärkehydrolysat
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Compressible Sugar
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 2206-2206 (2020)
Sugar Spheres
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(6), 6083-6083 (2018)
Confectioner's Sugar
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6082-6082 (2018)
Hydrogenated Starch Hydrolysate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(1), 6049-6049 (2013)
Dextrose
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 1321-1321 (2020)