Wichtige Dokumente
1370746
USP
Lumefantrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(9Z)-2,7-Dichlor-9-[(4-chlorphenyl)-methylen]-α-[(dibutylamino)-methyl]-9H-fluoren-4-methanol, Benflumetol, CPG-56695
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lumefantrine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
InChIKey
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable