Merck
1357533
USP
Latanoprost-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Latanoprostsäure, (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-an-1-säure, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]Hept-5-ensäure, PhXA 85
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
latanoprost
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChIKey
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Latanoprost Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Latanoprost
Biochem./physiol. Wirkung
Starker, selektiver FP-Prostanoid-Rezeptor-Agonist, Prostaglandin-Analogon der Serie F. 20-mal stärker als in Isopropylester-Form.
Verpackung
Dicht verschlossen unter Trockenmittel lagern.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Latanoprost
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)