1356563
USP
Ketoprofen-verwandte Verbindung D -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(3-Benzoylphenyl)-ethanon, 3-Acetyl-benzophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketoprofen
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
InChIKey
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)