Wichtige Dokumente
1350400
USP
Isopropylmyristat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Isopropyl-myristat, Isopropyl-tetradecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isopropyl myristate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~3 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChIKey
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C