Wichtige Dokumente
1269913
USP
Fentanyl-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2-Bromethyl)benzol, 2-Phenyl-ethylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fentanyl
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable