Wichtige Dokumente
1091028
USP
Caprinalkohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Decanol, Alkohol C-10, Caprinalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
API-Familie
capric alcohol
Selbstzündungstemp.
550 °F
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-7 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup