1069914
USP
Betaxolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol)
About This Item
API-Familie
betaxolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable