Wichtige Dokumente
1039006
USP
Anthralin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dithranol, 1,8,9-Anthracentriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenon, 1,8-Dihydroxy-anthron, Anthralin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
anthralin, dithranol
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
InChIKey
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Anthralin Cream
- Anthralin Ointment
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)