1031547
USP
Amoxicillin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(4S)-α-[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolid-essigsäure Mononatriumsalz, (4S)-2-{[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl}-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amoxicillin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
- Amoxicillin
- Amoxicillin- und Clavulansäure-Retardtabletten
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)